Dokumenty
XX802GT50
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump, 3/8 in. ID, Tygon
About This Item
Kod UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiały
Tygon®
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Długość
15.25 m (50 ft)
Średnica
3.75 mm
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Not autoclavable
Informacje prawne
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.