Kluczowe dokumenty
XX7104712
Millipore
Fluids Contamination Analysis Kit, 230 V/50 Hz
Conforms to standard contamination test procedures such as ARP-598 (hydraulic fluids), ASTM-D2276 (aviation turbine fuels) & federal standard 791a (lubricants, liquid fuels & related products)
Synonim(y):
FLUID CONTAM ANAL KIT 230V50HZ
Wybierz wielkość
1 KIT
13 200,00 zł
13 200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
13 200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NB.24
13 200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
220 V, 50 Hz
sterylność
non-sterile
Zastosowanie
industrial qc
Zastosowanie
Conforms to standard contamination test procedures such as ARP-598 (hydraulic fluids), ASTM-D2276 (aviation turbine fuels) & federal standard 791a (lubricants, liquid fuels & related products).
Komponenty
  • Glass Filter Holder with stainless steel screen (47mm)
  • vacuum filtering flask (1L)
  • filter forceps
  • latex tubing (1/4in x 23in)
  • Solvent Filtering Dispenser
  • PeteriSlides
  • Chemical Duty Pump (230V/50Hz)
  • MF-Millipore membranes - 47mm, mixed cellulose esters, white/plain, white/gridded, black/gridded
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
In the European Union, this product will be considered Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE) at the end of its life.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials