Kluczowe dokumenty
XX6320022
Millipore
Ładowarka
for use with Millipore Single/Dual Chamber Incubator, AC/DC input 230 V, 50 Hz
About This Item
Kod UNSPSC:
41104424
Poziom jakości
Zastosowanie
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
kompatybilność
for use with Millipore Single/Dual Chamber Incubator
Opis ogólny
Ładowarka do inkubatora jedno-/dwukomorowego służy do ładowania akumulatora niklowo-kadmowego zainstalowanego w inkubatorze.