Kluczowe dokumenty
XX42T1900
Millipore
Tri-clamps 3/4 in. stainless steel
Wybierz wielkość
4 EA
1144,00 zł
1144,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EA
1144,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
1144,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
wejście AC/DC
230 V, 50 Hz
Poziom jakości
Materiały
stainless steel
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Średnica
7.5 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany