XX2604735
3-place vacuum Manifold
PVC body, General microbiological analysis
Synonim(y):
Filtration manifold, 3-place
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVC body
polypropylene adapter (for hose)
polypropylene handle
stainless steel valve (2-way)
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Wysokość
11.4 cm (4.5 in.)
Długość
45.1 cm
Szerokość
11.4 cm
masa
1.5 kg
moc wejściowa
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type bottled water
dopasowywanie
inlet filter holder support for No. 8 silicone perforated stopper
outlet hose adapter(s) for 3/16 - 1/4 in. tubing (each holder has a 3-way valve for venting)
Zastosowanie
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Cannot be autoclaved