Dokumenty
XX1004704
Millipore
Glass funnel, 300 mL, borosilcate
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Materiały
borosilicate glass
Średnica
47 mm
pojemność lejka
300 mL
Zastosowanie
filtration
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
REMOVE FROM SCOPE
Zastosowanie
Accessories for filter holders for sample preparation.