Dokumenty
UFSC400SL
Millipore
Amicon® Stirred Cell 400mL Seal Kit (3 each of o-ring and gasket)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
silicone O-ring
Poziom jakości
linia produktu
Amicon®
producent / nazwa handlowa
Amicon®
Parametry
400 mL process volume
metody
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Wysokość
18.7 cm (7.4 in.)
śr. filtra
76 mm
powierzchnia filtracyjna
41.8 cm2
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Zasada
Pressure
Informacje prawne
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
Amicon Stirred Cells skutecznie koncentrują i buforują makrozole dzięki filtracji ciśnieniowej.
Protokoły
Podręcznik użytkownika dla komórek mieszających Amicon®, w tym funkcje, obsługa, specyfikacje i rozwiązywanie problemów.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.