Kluczowe dokumenty
TNK1
Millipore
mPAGE® Zbiornik wymienny
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
Synonim(y):
mini zbiornik żelowy, zbiornik do elektroforezy
Wybierz wielkość
1 EACH
332,00 zł
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
332,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105305
NACRES:
NC.01
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 pack
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
Opis ogólny
mPAGE® Wymienny zbiornik do użytku z mPAGE® Mini Gel Tank i mPAGE® Mini Wet Transfer SystemZamienny zbiornik mPAGE® Mini Gel Tank służy do rozdzielania białek o wysokiej rozdzielczości na ręcznie odlewanych lub prefabrykowanych żelach poliakrylamidowych. Zbiornik na żel jest przeznaczony do stosowania z mini żelami o wymiarach 8 cm x 10 cm i jest kompatybilny z żelami odlewanymi na urządzeniu mPAGE® Gel Caster i mPAGE® Precast Gels. Zbiornik na mini żele mPAGE® jest dostępny w 2 formatach do pracy z 2 lub 4 mini żelami i został zaprojektowany tak, aby zapobiec nieprawidłowemu montażowi i wyciekom.
mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS) zawiera dwie kasety z uchwytem na żel do elektroforetycznego transferu białek z mini żeli na PVDF lub nitrocelulozową membranę do blottingu przy użyciu buforu transferowego mPAGE® lub kompatybilnego buforu transferowego.
Kompatybilność
Compatible with the mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Mini Wet Transfer System.
Informacje prawne
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Wprowadzenie do PAGE. Zapoznaj się z podstawami SDS-PAGE i protokołem separacji białek na podstawie wielkości w żelu poliakrylamidowym.