TANKSDS2ASM
Automatic Sanitization Module (ASM)
Protects and preserves the integrity of stored pure water against bacterial proliferation and biofilm formation
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 unit
kompatybilność
for use with SDS
Opis ogólny
This Automatic Sanitization Module (ASM) has an integrated UV lamp to prevent bacterial and biofilm growth in stored pure water and on tank inner surfaces.
For use with the SDS 500 pure water storage and distribution system.
For use with the SDS 500 pure water storage and distribution system.
Zastosowanie
The ASM protects stored pure water from bacterial proliferation and biofilm formation.
Cechy i korzyści
- 254 nm UV lamp for germicidal effect.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.