Kluczowe dokumenty
SYMBDSH01
Millipore
Steritest® Symbio drain tray support for 2 canisters, LFH pump
This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Synonim(y):
Canister holder
Wybierz wielkość
1 EA
2710,00 zł
2710,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 marca 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
2710,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 marca 2025Szczegóły
Więcej informacji
Materiały
316L stainless steel support (Drain tray)
EPDM rubber seal
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
producent / nazwa handlowa
Steritest®
moc wejściowa
pharmaceutical(s)
Zastosowanie
pharmaceutical
sterility testing
kompatybilność
for use with Steritest® Symbio pump
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Steritest® Symbio drain tray support includes the stainless steal canister holder and quick connector designed for 2 canisters LFH pump.
Zastosowanie
Accessories for Streamlining Your Workflow and Increasing Safety during sterility testing.
Informacje prawne
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany