Kluczowe dokumenty
ST1699
Sigma-Aldrich
Anti-NDE1 Mouse mAb (2G11-1C11)
liquid, clone 2G11-1C11, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-nudE, Anti-Nuclear Distribution Gene E Homolog1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G11-1C11, monoclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDE1(54820)
Opis ogólny
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~40-45 kDa NDE1 protein.
Recognizes the ~40-45 kDa NDE1 protein in HeLa cells.
This Anti-NDE1 Mouse mAb (2G11-1C11) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of NDE1.
Immunogen
Full-length, recombinant, human NDE1 (aa 1-336), expressed as a GST fusion protein
Zastosowanie
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-4 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Postać fizyczna
In PBS, pH 7.2.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Komentarz do analizy
Positive Control
HeLa cells
Inne uwagi
Bradshaw, N.J., et al. 2009. Neurosci. Lett.449, 228.
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.