Kluczowe dokumenty
ST1513
Mysz anty-EDN3 mAb (2A6-2A4)
liquid, clone 2A6-2A4, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Endotelina 3
Wybierz wielkość
100 μG
2230,00 zł
2230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A6-2A4, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EDN3(1908)
Opis ogólny
Monoklonalny mysi anty-EDN3, klon 2A6-2A4, rozpoznaje białko EDN3 o masie ~26 kDa w komórkach LNCaP. Jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA i Western blotting.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko EDN3 o masie ~26 kDa.
Rozpoznaje białko EDN3 o masie ~26 kDa w komórkach LNCaP.
Immunogen
Pełnej długości, rekombinowany ludzki EDN3 (aa 1-239), wyrażony jako białko fuzyjne GST
Zastosowanie
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Postać fizyczna
W PBS, pH 7,2.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Komentarz do analizy
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Komórki LNCaP
Inne uwagi
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.