Kluczowe dokumenty
SP20A47FH3
Millipore
Lifegard 2.0 µm nominal, OptiScale® Capsule
filtration area 17.7 cm2, OptiScale® 47, pore size 2.0 μm
Synonim(y):
Optiscale Capsule Lifegard 2.0 μm 3/4 in. TC-1/4 in. HB
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiały
PVDF vent cap
borosilicate glass fiber (BGF)
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene support
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
OptiScale® 47
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
OptiScale®
Parametry
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
prefiltration: suitable
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
17.7 cm2
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
1/4 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
macierz
Lifegard
wielkość porów
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 6 mm (1/4 in.) Hose Barb Outlet)
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Cechy i korzyści
Format: Single Layer
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
  • Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Charakterystyka techniczna
Filter Grade: AP20
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥100 mL
Informacje prawne
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany