SN1HA47FF3
Optiscale® Capsule Filter Polygard® CN
filtration area 17.7 cm2, pore size 10.0 μm
Synonim(y):
Optiscale Capsule Polygard -CN 10 μm 3/4 in. TC/TC
About This Item
Materiały
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene
polypropylene support
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
producent / nazwa handlowa
OptiScale®
Parametry
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
17.7 cm2
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
3/4 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matryca
Polygard®-CN
wielkość porów
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
inlet sanitary flange
19 mm (3/4 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Inne uwagi
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Appliication: Protein Purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale® 47 Capsulle Filter with Polygard® CN Media user guide
- Storage Statement: Store in original packaging at room temperature
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state, and local regulations
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable