SMWP09025
MCE Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonim(y):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 5 µm pore size
About This Item
Polecane produkty
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
opis
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore™
Millipore
Parametry
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Średnica
90 mm
śr. filtra
90 mm
grubość
135 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
6%
współczynnik refrakcji
n/D 1.495
Matryca
MF-Millipore™
wielkość porów
5.0 μm pore size
84 % porosity
pojemność
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
punkt pęcherzykowania
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Zastosowanie
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)