Kluczowe dokumenty
SLHNBZ5
Millipore
Millex Nylon syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic, glass fiber prefilter
Synonim(y):
0.45 μm Nylon syringe filter, Millex-HN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
Wybierz wielkość
200 PKG
3350,00 zł
3350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 PKG
3350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
3350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
Nylon membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Właściwości
holdup volume 200 μL
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
metody
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
21 mm
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
3.9 cm2
pojemność
100 mL
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Automation-compatible non-sterile Millex syringe filters with hydrophilic PTFE membrane and glass filber prefilter
  • Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
  • Domed housing ensures reliable delivery of filters
  • Available in either bulk or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
Filter Code: HN/PB
Zastosowanie
  • Dissolution Testing
  • Automated sample filtration
  • Clarification of solutions containing high particle levels
Charakterystyka techniczna
For general laboratory use only
Definicja jednostki
  • SLHNBZ5NZ: 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 each
  • SLHNBZ5NK: 1000 pack, supplied in bulk format
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany