Kluczowe dokumenty
SLCRM25NS
Millipore
Millex hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, glass fiber prefilter
Synonim(y):
0.45 μm PTFE syringe filter, Millex Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, HPF, Non-sterile, Millex-LCR syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
Wybierz wielkość
SLCRM25NS
992,00 zł
992,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu14 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
SLCRM25NS
992,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
992,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu14 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
PTFE membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Poziom jakości
opis
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-LCR hydrophilic PTFE membrane with glass fiber prefilter, domed housing
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Właściwości
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
metody
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
21 mm
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
3.9 cm2
pojemność
100 mL
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
sample type aqueous solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: HPF/LCR
Overview of Non-Sterile Millex HPF Syringe Filters
• HPF Millex includes two different media: a graduated glass fiber prefilter (10.0 to 0.7 µm) to remove larger particles and an 0.20 or 0.45 µm membrane filter for fine filtration
• Significantly greater throughput than standard filters without prefiltration media, especially when filtering particle-laden solutions
• For manual or automated use
• Low-extractable polyethylene housing
Available in 3 Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
SKU ending with NZ (-------NZ): 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 each.
Applications:
Drug Dissolution Testing, Automated Sample Preparation, Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
Charakterystyka techniczna
For general laboratory use only
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Hydrofilowe filtry strzykawkowe PTFE Millex® oferują szeroką kompatybilność chemiczną i solidną wydajność dla różnych filtracji próbek.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.