SGEPA47FF3
Millipore Express® SHF 0.2µm, OptiScale® 47mm Capsule
Fittings 3/4 in. TC/TC Autoclavable
Synonim(y):
Optiscale 47mm Millipore Express SHF 0.2 μm 3/4 in. TC/TC
Wybierz wielkość
873,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
873,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Nazwa produktu
Millipore Express® SHF, OptiScale® Capsule, OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2
Materiały
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polyethersulfone
polypropylene support
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
OptiScale® 47
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore Express®
Parametry
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Długość
7.4 cm (2.91 in.)
długość nominalna kartridża
2.91 in. (74 mm)
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
17.7 cm2
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
3/4 in.
Matryca
Millipore Express® SHF
wielkość porów
0.2 μm
punkt pęcherzykowania
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer to OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C