Kluczowe dokumenty
SCT270
Sigma-Aldrich
BioTracker Far Red Exosome Protein Labeling Kit
Human
Synonim(y):
Barwnik białkowy egzosomów, Daleko czerwona etykieta białka egzosomu, Daleko czerwony barwnik białka egzosomu, Etykieta białka egzosomu, daleko czerwona sonda białka egzosomu, fluorescencyjna etykieta białka egzosomu, sonda białka egzosomu
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.47
Nazwa produktu
BioTracker Far Red Exosome Protein Labeling Kit,
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
opakowanie
vial of 5 tests (reactions)
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Warunki transportu
2-8°C
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
"Seria sond 12110 do znakowania białek egzosomów może być stosowana do barwienia białek oczyszczonych egzosomów, co z kolei umożliwia obrazowanie znakowanych egzosomów pobranych przez komórki. SCT268, SCT269 i SCT270 są zoptymalizowane do znakowania białek egzosomalnych. Trzy różne kolory fluorescencji (zielony, czerwony, daleki czerwony) umożliwiają zastosowanie w eksperymentach multipleksowania, takich jak obserwacja lokalizacji egzosomów w organellach. Produkty sond do znakowania egzosomów zawierają rurki filtracyjne do usuwania barwników nieprzereagowanych po znakowaniu fluorescencyjnym, a także zoptymalizowany protokół znakowania egzosomów. Dodaj 10 uL DMSO do probówki z zielonym, czerwonym lub daleko czerwonym barwnikiem białka egzosomu, aby utworzyć roztwór podstawowy. WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE: Ex 640 nm/Em 640-760 nm
Cechy i korzyści
Ta sonda do żywych komórek może być stosowana do barwienia oczyszczonego białka egzosomalnego, co pozwala na obrazowanie w dalekim zakresie czerwonej fluorescencji znakowanych egzosomów pobranych przez komórki.
Opis wartości docelowych
Egzosomy są formą pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EV), które mogą być zaangażowane w progresję nowotworu złośliwego i przerzuty raka. Komunikacja międzykomórkowa za pośrednictwem egzosomów cieszy się zatem dużym zainteresowaniem w dziedzinie badań nad rakiem i komunikacji komórkowej. Aby wyjaśnić te interakcje, zoptymalizowano techniki znakowania oparte na barwnikach fluorescencyjnych.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać 12110 Far Red Exosome Protein Labeling Kit w temperaturze 2-8 °C, chronić przed światłem. Po ponownym zawieszeniu w DMSO, przechowywać roztwór podstawowy w temperaturze -20 °C, chronić przed światłem.
Inne uwagi
SCT270 może być stosowany do barwienia oczyszczonego białka egzosomalnego, co pozwala na obrazowanie znakowanych egzosomów pobranych przez komórki. Zdolność znakowania: Ilość białka: 1-10 μg / próbkę, Liczba cząstek: 10 do 100 x 10^8 / próbkę (preparat egzosomów oczyszczony metodą ultrawirowania).
Informacje prawne
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3