Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 x 50 μg | Przewidywany termin wysyłki07 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3580,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 kwietnia 2026Szczegóły
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
General description
Barwnik BioTracker 543 Yellow β-Gal jest sondą fluorescencyjną do wykrywania β-galaktozydazy w żywych komórkach. Może być stosowany do obrazowania fluorescencyjnego i selekcji komórek i tkanek transfekowanych lacZ wraz z pomiarem starzenia się komórek. Inne zastosowania obejmują analizę genów poprzez obrazowanie fluorescencyjne, monitorowanie wydajności transfekcji oraz badanie promotorów genów lub elementów wzmacniających. Ponieważ barwnik jest prawie niefluorescencyjny pod nieobecność β-galaktozydazy, sonda ta wykazuje dobry stosunek S/N.
Właściwości spektralne
Absorbancja: 525nm (kompatybilny z 488nm)
Emisja: 543nm
Preparation Note
Uwaga: Przed otwarciem fiolkę należy krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość z dna.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCT024 | 04054839545573 |