Merck
SCT026
Barwnik BioTracker 510 Green β-Glu
Live cell imaging dye for Beta-glucosidase (β-Glu).
Synonim(y):
Live cell imaging probe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
Pozwól nam pomóc
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Beta-glukozydaza (β-Glu) katalizuje hydrolizę wiązań glikozydowych do końcowych reszt nieredukujących w beta-D-glukozydach i oligosacharydach, z uwolnieniem glukozy.
BioTracker 510 Green β-Glu Dye przenika przez błonę komórkową i jest fluorescencyjnym substratem [9- (4′-metoksy-2′-metylofenylo) -6- (β-D-glukopylanozyloksy)-ksanten-3-on] do wykrywania β-glukozydazy w żywych komórkach. Niefluorescencyjny barwnik jest hydrolizowany przez β-glukozydazę i generuje jasnozieloną fluorescencję (510 nm), gdy jest napromieniowany światłem wzbudzającym 490 nm.
Właściwości spektralne
Absorbancja: 492nm
Emisja: 510 nm
Application
Kategoria badawcza
Obrazowanie komórek
Obrazowanie fluorescencyjne żywych komórek
Podkategoria badawcza
Barwnik do żywych komórek
Physical form
Liofilizowany
Preparation Note
Przechowywać BioTracker 510 Green β-Glu Dye w temperaturze -20°C, wysuszyć i chronić przed światłem.
Uwaga: Przed otwarciem fiolkę należy krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
176.0 °F - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
80 °C - (Dimethylsulfoxide)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCT02604054839545597