Kluczowe dokumenty
SCR722
Millipore
RNA B18R-E3L (ludzki kodon zoptymalizowany dla B18R i E3L)
To strongly suppress more interferon responses than single B18R to enable more expression of a Simplicon® RNA or regular mRNA(s).
Wybierz wielkość
1 KIT
1410,00 zł
1410,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
1410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.51
1410,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
metody
nucleic acid detection: suitable (RNA)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Simplicon<TMSYMBOL></TMSYMBOL> to nowatorski system umożliwiający natychmiastową i długotrwałą ekspresję wielu genów w transfekowanych komórkach bez ryzyka integracji genomu. Technologia ta wykorzystuje pojedynczy, syntetyczny, polikistroniczny, samoreplikujący się RNA oparty na genomie wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu (VEE)1,2,3. RNA Simplicon<TMSYMBOL></TMSYMBOL> zawiera tylko geny kodujące maszynerię replikacji RNA VEE, podczas gdy białka strukturalne, które są wymagane do wytworzenia cząsteczki zakaźnej, zostały usunięte i zastąpione transgenami będącymi przedmiotem zainteresowania.
Oczekuje się, że wprowadzenie i replikacja RNA Simplicon<TMSYMBOL></TMSYMBOL> wywoła silną odpowiedź interferonu w transfekowanych komórkach. Aby stłumić odpowiedź IFN, w oryginalnej technologii Simplicon<TMSYMBOL></TMSYMBOL> zastosowano białko wirusa Vaccinia4, B18R. Niedawno odkryliśmy, że inne białko wirusa Vaccinia4, E3L, również hamuje odpowiedź IFN w ekspresji RNA Simplicon<TMSYMBOL></TMSYMBOL>. B18R neutralizuje interferony typu I poprzez bezpośrednie wiązanie, podczas gdy E3L hamuje cytoplazmatyczne szlaki sygnałowe odpowiedzi IFN. Dlatego B18R i E3L są stosowane w systemie ekspresji Simplicon<TMSYMBOL></TMSYMBOL> i współpracują w celu tłumienia odpowiedzi IFN. W rezultacie zwiększa się żywotność komórek podczas transfekcji RNA i zwiększa się ekspresja transgenów. System ekspresji Simplicon<TMSYMBOL></TMSYMBOL> działa w komórkach ludzkich i nie oczekuje się, że będzie działać w komórkach myszy. Wynika to z faktu, że B18R nie neutralizuje skutecznie mysiego interferonu (IFN)-β.
RNA B18R-E3L (ludzki kodon zoptymalizowany dla B18R i E3L) jest syntetycznym polistyronowym mRNA, który jest współtransfekowany z RNA Simplicon<TMSYMBOL></TMSYMBOL> w celu tłumienia odpowiedzi IFN. RNA B18R-E3L można również wykorzystać do przygotowania pożywki kondycjonowanej B18R poprzez transfekcję do HFF (nr kat. SCC058). RNA B18R-E3L jest również dostępny do współtransfekcji dowolnych mRNA w celu tłumienia odpowiedzi IFN i umożliwienia wielokrotnej transfekcji mRNA. Zapoznaj się z instrukcją obsługi systemu ekspresji Simplicon<TMSYMBOL></TMSYMBOL> znajdującą się na naszej stronie internetowej.
Zastosowanie
RNA B18R-E3L (ludzki kodon zoptymalizowany dla B18R i E3L) jest dostarczany jako policistronowy mRNA z genami B18R i E3L, aby silniej tłumić odpowiedzi interferonu (IFN), które degradują Simplicon RNA lub zwykłe mRNA. B18R RNA (E3L) działa przy pojedynczej ko-transfekcji z Simplicon RNA lub wielokrotnej ko-transfekcji ze zwykłym mRNA. B18R RNA (E3L) może być również używany do produkcji B18R-CM (pożywki kondycjonowanej B18R).
Współtransfekcja z Simplicon RNA
-ko-transfekcja z mRNA do wielokrotnej transfekcji
-Produkcja pożywki kondycjonującej B18R
Komponenty
B18R-E3L RNA (human codon optimized for B18R and E3L), human codon optimized: (Cat. # CS224503), One (1) vial containing 10 µL of RNA (1 µg/µL). Store at -80 °C.
Jakość
•Discrete RNA band on RNA gel of appropriate size.
•40-60% GFP-positive human foreskin fibroblasts (HFFs) with FACS analysis.
Przechowywanie i stabilność
RNA B18R-E3L (ludzki kodon zoptymalizowany dla B18R i E3L): (nr kat. CS224503) Jedna (1) fiolka zawierająca 10 µL RNA (1 µg/µL). Przechowywać w temperaturze -80 °C.
Informacje prawne
SIMPLICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany