SCNY00060
Millipore® Steriflip® Vacuum Tube Top Filter
pore size 60.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Synonim(y):
Steriflip® Nylon Net Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Poziom jakości
sterylność
sterile
linia produktu
Steriflip®
Właściwości
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
opakowanie
pack of 25 ea
Parametry
45 °C max. temp.
metody
sterile filtration: suitable
Wysokość
138 mm
pojemność
50 mL
Średnica
6.4 cm
śr. filtra
4 cm
powierzchnia filtracyjna
7 cm2
pojemność lejka
50 mL
wielkość porów
60.0 μm pore size
dopasowywanie
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Steriflip® Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit has been used in the isolation of umbilical cord mesenchymal stromal cells and fibroblast and smooth muscle cells.
Cechy i korzyści
- Eliminates messy sample transfer via a simple vacuum-assisted, closed system
- Can isolate cells from cellular debris using any of the various pore-sized nylon net filters
- Ideal for sterilizing small batches of culture media
- Attaches to any standard 50 mL centrifuge tube, eliminating unnecessary materials, time, and risk of spillage
Informacje prawne
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Produkty
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Produkty do hodowli organoidalnej do generowania trójwymiarowych modeli mózgu, jelit, jelit, płuc i guzów nowotworowych pochodzących z tkanek i komórek macierzystych.