SCC359
3dGRO Duodenum Intestinal Organoids, Age 36 (Prep ht-213-D)
Wybierz wielkość
10 180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
10 180,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
vial of >1500 viable organoids cells
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Millipore
tryb wzrostu
N/A
metody
cell culture | stem cell: suitable
Warunki transportu
liquid nitrogen
temp. przechowywania
−196°C
Zastosowanie
- Żywotność: >1500 żywotnych organoidów/fiolkę
- Wzrost organoidów: Wynik pozytywny
- Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Human Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
- Zanieczyszczenie mykoplazmą: Negatywny
- Profil STR: Wynik pozytywny
Cechy i korzyści
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Organoidy 3dGRO zostały uzyskane przy użyciu technologii HUB Organoid Technology.
Nabywca tego produktu musi wyrazić zgodę na warunki użytkowania HUB, które muszą zostać oddzielnie potwierdzone i zaakceptowane przez takiego nabywcę przed przekazaniem tego produktu nabywcy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3