Kluczowe dokumenty
RV1MAG-26K
Millipore
11468 Uszkodzenie naczyń krwionośnych szczura - panel kulek magnetycznych 1 - test multipleksowy toksyczności
The analytes available for this multiplex kit are: Caveolin-1, CINC-1/GRO/KC, CTGF (Connective Tissue Growth Factor), IL-6, MCP-1, PAI-1 (total), TIMP-1, TNFα, VEGF.
Synonim(y):
10549 Panel uszkodzeń naczyń krwionośnych u szczurów, Millipore Rat Vascualr Injury Panel, Wielokrotny test uszkodzenia naczyń krwionośnych szczura
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 97-108%
intra-assay cv: <10%
standard curve range: 0.1-100 ng/mL
(CINC-1/GRO/KC, IL-6, MCP-1, PAI-1 (total))
standard curve range: 0.1-15 ng/mL
(VEGF)
standard curve range: 0.1-20 ng/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.2-150 ng/mL
(TIMP-1)
standard curve range: 0.3-200 ng/mL
(CTGF)
standard curve range: 1.4-1,000 ng/mL
(Caveolin-1)
inter-assay cv: <10%
(All other analytes)
inter-assay cv: <15%
(CINC-1/GRO/KC, PAI-1 (total), TIMP-1, TNFα)
inter-assay cv: <20%
(Caveolin-1)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Uszkodzenie naczyń krwionośnych jest ważnym zagadnieniem podczas przedklinicznych badań bezpieczeństwa leków. Brak dobrze zdefiniowanych mechanizmów indukowanego lekami uszkodzenia naczyń krwionośnych (DIVI) u zwierząt oraz brak specyficznych, kwalifikowanych biomarkerów stały się istotnymi barierami w rozwoju nowych terapii. W przeszłości hemodynamika, taka jak częstość akcji serca i średnie ciśnienie tętnicze, była wykorzystywana do pomiaru ryzyka DIVI, ale były to tylko pojedyncze biomarkery. Obecnie niektóre ze znanych mechanizmów uszkodzenia naczyń krwionośnych są związane ze ścinaniem ściany naczynia i/lub obwodowym naprężeniem "obręczy", toksycznością leków/chemikaliów i mediacją immunologiczną. Dzięki tej znanej biomechanice, główne cele (mięśnie gładkie, komórki śródbłonka i komórki immunologiczne) dają szereg obiecujących potencjalnych biomarkerów do badania DIVI. Zapewniamy cenne testy badawcze do badania wielu biomarkerów uszkodzenia naczyń krwionośnych w próbkach surowicy i osocza szczurów przy użyciu platformy 10549 9239.
Panel 11468 Rat Vascular Injury Bead zawiera wszystkie składniki niezbędne do pomiaru następujących 9 biomarkerów w dowolnej kombinacji przy użyciu technologii 10549 9239: Caveolin-1, CINC-1/GRO/KC, CTGF (czynnik wzrostu tkanki łącznej), IL-6, MCP-1, PAI-1 (całkowity), TIMP-1, TNFα, VEGF. Zestaw wykorzystuje 96-dołkowy format, zawiera liofilizowany standardowy koktajl, 2 kontrole jakości i może mierzyć do 38 próbek surowicy lub osocza w dwóch egzemplarzach.
Typ panelu: Toksyczność
Specyficzność
Nie występowała lub występowała znikoma reaktywność krzyżowa między przeciwciałami dla analitu a jakimkolwiek innym analitem w panelu.
Zastosowanie
  • Anality: Caveolin-1, CINC-1/GRO/KC, CTGF (czynnik wzrostu tkanki łącznej), IL-6, MCP-1, PAI-1 (całkowity), TIMP-1, TNF-α, VEGF
  • Zalecany typ próbki: surowica i osocze
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: 1:4 w zestawie Serum Matrix
  • Czas testu: Przez noc
  • Kategoria badawcza: Toksyczność
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Everything you need in a single kit.
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Inne uwagi
Czułość: Patrz protokół zestawu dla wrażliwości poszczególnych analitów.
W celu uzyskania informacji na temat liniowości rozcieńczenia należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evandro M Neto-Neves et al.
The American journal of pathology, 187(4), 700-712 (2017-02-12)
Our understanding of the pathophysiological basis of chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) will be accelerated by an animal model that replicates the phenotype of human CTEPH. Sprague-Dawley rats were administered a combination of a single dose each of plastic microspheres
Philipp Baumann et al.
Physiological reports, 6(2) (2018-01-31)
Mechanical ventilation (MV) is routinely used in pediatric general anesthesia and critical care, but may adversely affect the cardiocirculatory system. Biomarkers are increasingly measured to assess cardiovascular status and improve clinical treatment decision-making. As the impact of mechanical ventilation strategies
Philipp Baumann et al.
American journal of translational research, 14(1), 343-354 (2022-02-18)
Intensive care practice calls for ventilator adjustments due to fast-changing clinical conditions in ventilated critically ill children. These adaptations include positive end-expiratory pressure (PEEP), fraction of inspired oxygen (FiO2), and respiratory rate (RR). It is unclear which alterations in ventilator
Mary F Barbe et al.
Journal of musculoskeletal & neuronal interactions, 19(4), 396-411 (2019-12-04)
Fibrosis is one contributing factor in motor dysfunction and discomfort in patients with overuse musculoskeletal disorders. We pharmacologically targeted the primary receptor for Substance P, neurokinin-1, using a specific antagonist (NK1RA) in a rat model of overuse with the goal
Fabrice Antigny et al.
Circulation, 133(14), 1371-1385 (2016-02-26)
Mutations in the KCNK3 gene have been identified in some patients suffering from heritable pulmonary arterial hypertension (PAH). KCNK3 encodes an outward rectifier K(+) channel, and each identified mutation leads to a loss of function. However, the pathophysiological role of
Powiązane treści
Multiplex toxicity assays enable researchers to simultaneously measure multiple toxicity biomarkers of various organs to gain a better understanding of toxicity. Explore how MILLIPLEX® multiplex toxicity assays are advancing research on liver injury, kidney toxicity, genotoxicity, and more.