Dokumenty
RAWG047S6
Millipore
S-Pak® Membrane Filter
mixed cellulose esters (MCE), pore size 1.2 μm, filter diam. 47 mm, white gridded sterile membranes for microbiological analysis
Synonim(y):
Membrane filters, Semi-permeable membranes, S-Pak Filters 1.2µm 47mm white gridded sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
agency
ISO 7704
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
easily wetted with water
producent / nazwa handlowa
S-Pak®
śr. filtra
47 mm
wielkość porów
1.2 μm pore size
moc wejściowa
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beer
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type cider
sample type wine
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
S-Pak Filters are made from Mixed cellulose Esters (MCE) with 1.2 μm pore size, white, gridded, 47mm diameter. These sterile, ready to use, individually packed filters are easy to use and more appropriate for testing yeasts and molds in samples such as ′hard to filter′ beverages
Zastosowanie
Membrane filtration method for Microbial analysis
Opakowanie
Individually sealed, with blue separator paper, sterile
Powiązanie
Replaces: RAWG 047 S0
Informacje prawne
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing