Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 filters | Przewidywany termin wysyłki27 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 października 2026Szczegóły
Quality Segment
material
gridded , mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
5%
color
white
refractive index
n
matrix
MF-Millipore™
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
bubble point
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded | description MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded, for asbestos monitoring | description MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded |
| parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 270 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 0.4 L/min-cm2 air flow rate, 1.5 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| diam. 47 mm | diam. 25 mm | diam. 13 mm | diam. 25 mm |
| pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity | pore size 0.1 μm pore size, 74 % porosity | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity |
| material gridded , white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material gridded , mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material gridded , mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCE Membrane Filter, 1.2 μm Pore Size
signalword
Danger
hcodes
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?