RAWG0250C
MCE Membrane Filter, 1.2 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded, for asbestos monitoring
Synonim(y):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 1.2 µm pore size, gridded
Wybierz wielkość
693,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
693,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Średnica
25 mm
śr. filtra
25 mm
grubość
150 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
5%
kolor
white
współczynnik refrakcji
n/D 1.512
Matryca
MF-Millipore™
wielkość porów
1.2 μm pore size
82 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)