Kluczowe dokumenty
QIA91
Sigma-Aldrich
Zestaw do wykrywania kaspazy-3 (FITC-DEVD-FMK)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
zastosowanie
sufficient for 100 tests
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
flow cytometry: suitable
moc wejściowa
sample type cultured cells
metoda wykrywania
fluorometric
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Wygodna i czuła metoda wykrywania aktywowanej kaspazy-3 w żywych komórkach. Marker fluorescencyjny, FITC-DEVD-FMK, jest przepuszczalnym dla komórek, nietoksycznym inhibitorem, który nieodwracalnie wiąże się z aktywowaną kaspazą-3 w komórkach apoptotycznych. Intensywność fluorescencji może być mierzona za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej, czytnika płytek fluorescencyjnych lub cytometrii przepływowej.
Specyficzność
Szeroki zakres gatunków
Opakowanie
1 zestaw w szklanej butelce
Komponenty
Labeled Caspase-3 Inhibitor (FITC-DEVD-FMK), Wash Buffer, Caspase-3 Inhibitor (Z-VAD-FMK), and a user protocol.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
Charakterystyka techniczna
Czas testu: 1,5 h