opis
ED<sub>80</sub> = 93 ± 3 pg/mL ED<sub>50</sub> = 230 ± 15 pg/mL ED<sub>20</sub> = 558 ± 44 pg/mL
analytes available: PYY
for protein analysis
20-1280 pg/mL (standard curve range)
Poziom jakości
Właściwości
accuracy 94.5 ± 10.2%
reaktywność gatunkowa
human
zakres pomiaru czułości
20 pg/mL
metody
radioimmunoassay: suitable
numer dostępu UniProt
metoda wykrywania
radioactive
Opis ogólny
SIZE: 97 amino acids; 11046 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted.
SIMILARITY: SwissProt: P10082 ## Belongs to the NPY family.
Specyficzność
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B