Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
PTMP12H48
Millipore
Millicell® 12 well hanging cell culture inserts
pore size 5.0 μm, translucent PET membrane, diam. 12 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonim(y):
wkładki do hodowli komórkowych, przepuszczalne wkładki do hodowli, wkładki do płytek, wkładki do hodowli tkankowych, płytki do hodowli tkankowych
Wybierz wielkość
48 PKG
1290,00 zł
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 PKG
1290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.13
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene housing
translucent PET membrane
Poziom jakości
sterylność
γ-irradiated
sterile
Właściwości
0.6x106 pores/cm2
opakowanie
pack of 48 ea (individually blister packaged)
producent / nazwa handlowa
Millicell®
Parametry
37 °C max. temp.
metody
cell migration: suitable
Wysokość
15.5 mm
Średnica
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
pojemność robocza wkładki
0.4 mL
rozmiar
12 wells
powierzchnia
1.1 cm2
kolor
translucent membrane
wielkość porów
5.0 μm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Millicell® Hanging Cell Culture inserts with Polyethylene Terephthalate (PET) membrane are ideal for the growth and differentiation of various cell types. This individually sterile-packaged insert has a 5.0 μm membrane pore size and fits in most 12-well plastic tissue culture plates.
In plastic tissue culture plates, cells can access media only from their apical sides, but in Millicell® tissue culture inserts, cells can access media from both their apical and basolateral sides. As result, cell growth, structure, and function more closely mimic what occurs In Vivo.
The insert’s flanged design suspends it within the culture plate well and makes it possible to access both sides of the cell monolayer. Spaces between three protruding arms facilitate pipetting between the outside of the insert and the culture plate well.Replacement product for MCMP12H48
Zastosowanie
  • Angiogenesis
  • Chemotaxis
  • Migration / Invasion
  • Feeder Layers
  • Fluorescent Detection / Immunohistochemistry
  • Tumor Cell Metastasis and Invasion
Charakterystyka techniczna
Membrane pore density = 0.6 x 106 pores/cm2
Informacje prawne
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
Jak skonfigurować testy migracji komórek przy użyciu wkładek do hodowli komórkowych.