Przejdź do
PCHT24H48
Millicell® 24-dołkowe wiszące wkładki do hodowli komórkowych
pore size 0.4 μm, clear PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated
Synonim(y):
wkładki przepuszczalne, wkładki do hodowli tkankowych, wkładki z przezroczystej membrany, wkładki do obrazowania
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
48 pkg
Przewidywany termin wysyłki18 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122107
eCl@ss:
32160703
Material:
clear PET membrane, polystyrene housing
Pore size:
0.4 μm
Sterility:
γ-irradiated
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
1670,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 grudnia 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
clear PET membrane, polystyrene housing
sterility
γ-irradiated
feature
4x106 pores/cm2
packaging
pack of 48 ea (individually blister packaged)
manufacturer/tradename
Millicell®
parameter
max. temp. at 37 °C
technique(s)
cell attachment: suitable, cell differentiation: suitable, drug transporter assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, permeability assay: suitable
H
15.5 mm
diam.
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
insert working volume
0.2 mL
membrane thickness
9-16 μm
size
24 wells
surface area
0.3 cm2
color
clear membrane, transparent membrane
pore size
0.4 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Wkładki do hodowli komórkowych Millicell® z membraną z politereftalanu etylenu (PET) są idealne do wzrostu i różnicowania różnych typów komórek.
Ta indywidualnie sterylnie zapakowana wkładka ma optycznie przezroczystą membranę o wielkości porów 0,4 μm i pasuje do większości 24-dołkowych płytek do hodowli tkankowych.
Application
  • Testy barierowe
  • Proliferacja komórek
  • Receptory na powierzchni komórki
  • Współhodowla
  • Wzrost komórek nabłonkowych
  • Warstwy odżywcze
  • Wykrywanie fluorescencyjne / immunohistochemia
  • Zapłodnienie in vitro
  • Toksykologia in vitro
  • Przyłączanie drobnoustrojów
  • Mikroskopia kontrastu fazowego
  • Spolaryzowane wydzielanie białek
  • Spolaryzowane pobieranie
  • Transport/przepuszczalność
Features and Benefits
  • Optycznie przezroczysta membrana PET poddana obróbce TC
  • Niska gęstość porów (4 miliony porów/cm2)
  • Kompatybilność z większością płytek 24-dołkowych
  • Wierzchołkowa krawędź pomocnicza zapobiegająca przebiciu membrany lub uszkodzeniu komórek
  • Łatwy dostęp do strony podstawno-bocznej między kołnierzami
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PTRP24H48PCEP24H48PCHT06H48
description
pore size 0.4 μm, clear PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated
description
pore size 1.0 μm, clear PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated
description
pore size 8.0 μm, clear PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated
description
pore size 0.4 μm, clear PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated
manufacturer/tradename
Millicell®
manufacturer/tradename
Millicell®
manufacturer/tradename
Millicell®
manufacturer/tradename
Millicell®
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
pore size
0.4 μm
pore size
1.0 μm
pore size
8.0 μm
pore size
0.4 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
material
clear PET membrane, polystyrene housing
material
polystyrene housing, clear PET membrane
material
polystyrene housing, clear PET membrane
material
clear PET membrane, polystyrene housing
size
24 wells
size
24 wells
size
24 wells
size
6 wells
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What 24 well plates are these compatible with?
    1 answer
    1. Product M8812 is recommended for use with this item, Please see the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m8812