Kluczowe dokumenty
PRCYTA-40K-BK38
Millipore
MILLIPLEX® Panel cytokin/hemokin/czynników wzrostu dla ssaków naczelnych A 38-pleksowy wstępnie zmieszany panel kulek magnetycznych - OPAKOWANIE zbiorcze (oszczędzające miejsce)
Synonim(y):
Panel cytokin
Wybierz wielkość
1 EACH
30 740,00 zł
30 740,00 zł
Dostępność produktu: Gdy zamówienie zostanie wprowadzone do naszego systemu, otrzymasz potwierdzenie zamówienia.
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
30 740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.47
30 740,00 zł
Dostępność produktu: Gdy zamówienie zostanie wprowadzone do naszego systemu, otrzymasz potwierdzenie zamówienia.
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates
assay range
accuracy: 80-102%
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
inter-assay cv: <30%
(TNF-α)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
"Cytokina" to ogólny termin stosowany w odniesieniu do zróżnicowanej grupy małych białek, peptydów lub glikoprotein wydzielanych przez limfocyty, monocyty, makrofagi i inne komórki, które regulują odpowiedzi immunologiczne, hematopoezę i rozwój limfocytów. Cytokiny obejmują interleukiny, interferony, chemokiny i inne cząsteczki sygnałowe. Czynniki wzrostu to zewnątrzkomórkowe polipeptydy, które mają pozytywny wpływ na wzrost i proliferację komórek. Mogą one stymulować wzrost wielu różnych typów komórek. Czynniki wzrostu i cytokiny mają podobną strukturę i sposób działania. Poszczególne cytokiny lub czynniki wzrostu są wytwarzane przez wiele typów komórek. Różni się to od hormonów, które są zwykle wytwarzane przez wyspecjalizowane gruczoły. Każda cytokina lub czynnik wzrostu działa poprzez swój własny receptor na komórkach docelowych, generując szlaki sygnałowe, a w konsekwencji regulując procesy biologiczne. Niektóre wewnątrzkomórkowe elementy sygnalizacyjne są wspólne dla cytokin i czynników wzrostu. Ekspresja cytokin lub czynników wzrostu i ich receptorów jest wysoce regulowana. De-regulacja może przyczyniać się do wielu chorób, takich jak choroby zakaźne, autoimmunologiczne i przewlekłe choroby zapalne, choroby sercowo-naczyniowe, zespół metaboliczny, zaburzenia neurologiczne i nowotwory. Badania nad cytokinami i czynnikami wzrostu odgrywają znaczącą rolę w osiągnięciu głębszego zrozumienia układu odpornościowego i zwalczaniu powiązanych chorób. Jako gatunek najbardziej spokrewniony z człowiekiem, naczelne są kluczowymi modelami dla tych badań.
MILLIPLEX® Non-Human Primate Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A 38-Plex Premixed Magnetic Bead Panel to 38-pleksowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego następujących analitów w próbkach surowicy lub osocza oraz lizatach tkanek/komórek i supernatantach hodowli: sCD137, CD40L, sFASL, G-CSF, GM-CSF, Granzym A, Granzym B, IFNα2, IFNγ, IL-1βIL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-33, IP-10, I-TAC, MCP-1, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, Perforin, RANTES, TGFα, TNFα, VEGF-A.
Specyficzność
Nie występowała lub występowała znikoma reaktywność krzyżowa między przeciwciałami dla analitu i któregokolwiek z innych analitów w tym panelu, z wyjątkiem G-CSF, który wykazywał ∼5% reaktywności krzyżowej z IL-1β.
Zastosowanie
  • Anality: sCD137, CD40L, sFASL, G-CSF, GM-CSF, Granzym A, Granzym B, IFNα2, IFNγ, IL-1βIL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-33, IP-10, I-TAC, MCP-1, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, Perforin, RANTES, TGFα, TNFα, VEGF-A
  • Zalecany typ próbki: Próbki surowicy, osocza lub lizatu tkanek/komórek i supernatantu hodowli
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: Czyste osocze lub surowica. Supernatant hodowli tkankowej może wymagać rozcieńczenia odpowiednim medium kontrolnym przed wykonaniem testu. RANTES wymaga rozcieńczenia próbek osocza/surowicy w stosunku 1:100.
UWAGA: RANTES nie może być łączony z innymi cytokinami w tym panelu ze względu na wymagane rozcieńczenie 1:100 próbek osocza/surowicy. Ten wstępnie zmieszany panel jest dostarczany z kulką RANTES, więc należy odpowiednio zaplanować próbki.
Uwaga: Próbki surowicy/osocza niektórych gatunków naczelnych innych niż człowiek mogą wymagać rozcieńczenia do 1:100 w buforze testowym dla IL-8.
  • Czas testu: Nocna lub dwugodzinna inkubacja podstawowa. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się inkubację przez noc
  • Kategoria badawcza: Zapalenie i immunologia
  • Podkategoria badawcza: Otyłość, Zaburzenia metaboliczne, Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne
Cechy i korzyści
Konfiguracja: Premixed
Przechowywanie i stabilność
  • Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
  • W celu długotrwałego przechowywania należy zamrozić odtworzone wzorce i kontrole w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnych cykli zamrażania/rozmrażania.
  • NIE ZAMRAŻAĆ unieruchomionych kulek z przeciwciałem, przeciwciała wykrywającego i streptawidyny-fykoerytryny
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Multiplex like never before with the MILLIPLEX® Non-Human Primate Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A that offers researchers the ability to profile the largest selection of immune factors available for non-human primates on one 96-well plate.