Kluczowe dokumenty
PR0GTXL001
Milli-Q
Progard® XL Pretreatment Pack
For optimal protection of the reverse osmosis (RO) membrane from tap water components
About This Item
Kod UNSPSC:
41104212
Materiały
EPDM rubber cartridge
carbon cartridge (activated)
polypropylene and polyethylene cartridge
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
Progard®
Parametry
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
wys. × szer. × śr.
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
<1 ppm
dopasowywanie
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
kompatybilność
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX Water Purification System
for use with Milli-Q® HR Water Purification System
for use with Milli-Q® HX Water Purification System
for use with RiOs Large
Opis ogólny
Zestaw do obróbki wstępnej Progard® XL chroni i utrzymuje dobrą wydajność membrany odwróconej osmozy (RO), chroniąc membranę przed osadzaniem się kamienia mineralnego, zanieczyszczeniami organicznymi i utlenianiem chloru. Optymalizuje to żywotność i wydajność systemu oczyszczania wody.
Do użytku z większymi systemami oczyszczania wody RiO, Elix® i 11241 E.
Zastosowanie
Dla optymalnej ochrony membran odwróconej osmozy w systemach oczyszczania wody.
Cechy i korzyści
  • Filtr wgłębny usuwa cząsteczki i koloidy.
  • Węgiel aktywny usuwa wolny chlor.
  • Środek zapobiegający osadzaniu się kamienia, taki jak polifosforan, minimalizuje ryzyko tworzenia się kamienia.
  • Technologia RFID zapewniająca natychmiastowy wgląd w parametry opakowania i pełną identyfikowalność.
Informacje prawne
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  7. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  8. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  9. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.