Kluczowe dokumenty
PLCHK100205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high recovery purification
Wybierz wielkość
5 EA
2810,00 zł
2810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
2810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
2810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
Poziom jakości
powierzchnia filtracyjna
20 cm2
membrana dł. × szer.
20 cm × 20 cm
Matryca
Ultracel®
wielkość porów
100 kDa NMWCO
Zastosowanie
industrial qc (particle separation)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PLCHK
Informacje prawne
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3