Kluczowe dokumenty
PBHK100205
Millipore
Biomax® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
Wybierz wielkość
5 EA
2270,00 zł
2270,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu17 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
2270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
2270,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu17 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
polyethersulfone membrane
Poziom jakości
powierzchnia filtracyjna
20 cm2
membrana dł. × szer.
20 cm × 20 cm
Matryca
Biomax®
wielkość porów
100 kDa NMWCO
Zastosowanie
industrial qc (particle separation)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PBHK
Zastosowanie
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
Informacje prawne
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.