PCSP24H48
712 24-dołkowe wiszące wkładki do hodowli komórkowych
pore size 3.0 μm, clear PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonim(y):
wkładki przepuszczalne, wkładki do hodowli tkankowych, komora Boydena, wkładka z przezroczystej membrany
Wybierz wielkość
1190,00 zł
Przewidywany termin wysyłki31 lipca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1190,00 zł
Przewidywany termin wysyłki31 lipca 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
clear PET membrane
polystyrene housing
Poziom jakości
sterylność
γ-irradiated
sterile
Właściwości
0.6x106 pores/cm2
opakowanie
pack of 48 ea (individually blister packaged)
producent / nazwa handlowa
Millicell®
Parametry
max. temp. at 37 °C
Wysokość
15.5 mm
Średnica
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
pojemność robocza wkładki
0.2 mL
grubość membrany
9-16 μm
rozmiar
24 wells
powierzchnia
0.3 cm2
kolor
clear membrane
transparent membrane
wielkość porów
3.0 μm pore size
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Ta indywidualnie sterylnie zapakowana wkładka ma optycznie przezroczystą membranę o wielkości porów 3,0 μm i pasuje do większości 24-dołkowych płytek do hodowli tkankowych.
Zastosowanie
- Angiogeneza
- Chemotaksja
- Warstwy odżywcze
- Detekcja fluorescencyjna / immunohistochemia
- Mikroskopia z kontrastem fazowym
Cechy i korzyści
- Optycznie przezroczysta membrana PET poddana obróbce TC
- Niska gęstość porów (0,6 mln porów/cm2)
- Kompatybilność z większością płytek 24-dołkowych
- Wierzchołkowa krawędź pomocnicza zapobiegająca przebiciu membrany lub uszkodzeniu komórek
- Łatwy dostęp do strony podstawno-bocznej między kołnierzami
Informacje prawne
polecane
produkt powiązany
Produkty
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.