PCC300C30L
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
C Screen, 3 m2 manifold AseptiQuik® L connectors
Synonim(y):
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
About This Item
Polecane produkty
Materiały
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core
core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene seal
polyurethane adhesive
Poziom jakości
sterylność
sterile; γ-irradiated
linia produktu
Pellicon®
Właściwości
holdup volume 1130 mL (in feed channel)
holdup volume 1712 mL (in permeate channel)
opakowanie
package of 1
Parametry
max. inlet pressure at 60 psi (4.1 bar) and 4-30 °C
max. transmembrane pressure at 45 psi (3.1 bar) and 4-30 °C
4-6 L/min-m2 flow rate
metody
ultrafiltration: suitable
powierzchnia filtracyjna
3 m2
rozmiar ekranu
, Type C screen (coarse screen)
rozmiar
42.4 cm (16.5 in.) , Length
46.9 cm (18.5 in.) , Height
Szerokość
48.2 cm (19.0 in.)
482 mm
zanieczyszczenia
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m²)
Matryca
Ultracel®
wielkość porów
300 kDa
zakres pH
2-13
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Permeate: AseptiQuik® G Connector
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Plug ′n play, holderless design - easy to install, safe to remove
- Gamma Sterilized and preseravtive-free - ready to process in minutes
- True single-use, self-contained capusle - fast, safe, and flexible batch turnaround
- Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
- Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Opakowanie
Inne uwagi
- Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
- Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
- Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Informacje prawne
produkt powiązany
Produkty
Our overview of scalable tangential flow filtration for viral vector production will provide key considerations for developing and optimizing your downstream process.
Nasz przegląd skalowalnej filtracji w przepływie stycznym do produkcji wektorów wirusowych dostarczy kluczowych rozważań na temat opracowywania i optymalizacji procesu końcowego.