Kluczowe dokumenty
PBHK15005
Millipore
Biomax® UF Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
Wybierz wielkość
5 EA
1470,00 zł
1470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
1470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
1470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
polyethersulfone membrane
Poziom jakości
metody
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
śr. filtra
150 mm
powierzchnia filtracyjna
177 cm2
wielkość porów
100 kDa NMWCO
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Device Configuration: Ultrafiltration Discs
Informacje prawne
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1