Wybierz wielkość
Prześlij zapytanie
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Pellicon® 2 Maxi Cassette Media: 3 kDa, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 2.5 m²
Quality Level
product line
Pellicon®
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
7.6 cm (3 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable |
| product line Pellicon® | product line Pellicon® | product line Pellicon® | product line Pellicon® |
| H 7.6 cm (3 in.) | H 7.6 cm (3 in.) | H 1.5 cm (0.6 in.) | H 2.16 cm (0.85 in.) |
| L 21 cm (8.3 in.) | L 21 cm (8.3 in.) | L 21 cm (8.3 in.) | L 21 cm (8.3 in.) |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
Legal Information
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P2PLBCC25 | 04053252300592 |