Merck
P2PLACC25
Pellicon® 2 Maxi Cassette Media: 1 kDa
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 2.5 m2
Synonim(y):
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module PLAC C 2.5 m2
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031623
UNSPSC Code:
23151806
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pellicon® 2 Maxi Cassette Media: 1 kDa, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 2.5 m2
Quality Segment
product line
Pellicon®
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
7.6 cm (3 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)