P2C005C05HC
Pellicon® 2 Cassette with Ultracel® 5 kDa Membrane, C screen, 0.5 m²
Wybierz wielkość
21 687,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
21 687,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene
polypropylene screen
urethane foam-filled high-density polyethylene
Poziom jakości
opis
Filter code PLCCC
Type C screen (coarse screen)
prefiltration requirements: 100 µm
Parametry
0-30 °C max. temp.
0.3 bar max. transmembrane pressure (5 psig) at 30 °C (Reverse)
3.4 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C (Forward)
4-7 L/min-cm2 recirculation rate
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Długość
20.6 cm (8.1 in.)
Powierzchnia nominalna membrany
0.1 m2
Szerokość
17.8 cm , 7.0 in.
Matryca
Ultracel®
wielkość porów
5 kDa filter
zakres pH
2-13