Merck
OP93
Anty-BRCA1 (Ab-2) mysie mAb (MS13)
liquid, clone MS13, Calbiochem®
Synonim(y):
Białko zwiększające podatność na raka piersi
Wybierz wielkość
100 μG
2120,00 zł
2120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 marca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
MS13, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
11
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MS13, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoblotting (2 µg/mL, chemiluminescence;
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
Paraffin Sections )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BRCA1(672)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
OP92WH0000675M1OP115
clone
MS13, monoclonal
clone
MS110, monoclonal
clone
3D12, monoclonal
clone
2A10, monoclonal
Gene Information
human ... BRCA1(672)
Gene Information
human ... BRCA1(672)
Gene Information
human ... BRCA2(675)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
General description
Anty-BRCA1 (Ab-2), mysi monoklonalny, klon MS13, rozpoznaje ~220 kDa BRCA1 w komórkach MCF-7. Jest zatwierdzony do Western blottingu, immunofluorescencji, immunoprecypitacji i skrawków parafinowych.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy określonym iummunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka NS1. Rozpoznaje białko BRCA1 o masie ~220 kDa.
Rozpoznaje białko BRCA1 o masie ~220 kDa w komórkach MCF-7. Nie reaguje z antygenami grup krwi ani receptorami czynników wzrostu, takimi jak EGFR. Sprzedawany na licencji patentów amerykańskich 5,753,441 i 6,162,897.
Immunogen
Człowiek
Epitop: w obrębie aminokwasów 1-304
rekombinowany ludzki BRCA1
Application
Immunoblotting (2 µg/ml, chemiluminescencja; patrz odniesienia do aplikacji)
Immunofluorescencja (patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoprecypitacja (patrz odniesienia do aplikacji)
Skrawki parafinowe (patrz odniesienia do aplikacji)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 0,05 M buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki MCF7
Other Notes
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Scully, R., et al. 1996. Science272, 123.
Gudas, J.M., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 717.
Vaughn, J.P., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 711.
Goldgar, D.E. and Reilly, P.R. 1995. Nat. Genet.11, 113.
Merajver, S.D., et al. 1995. Clin. Can. Res.1, 539.
Merajver, S.D., et al. 1995. Nat. Genet.9, 439.
Struewing, J.P., et al. 1995. Nat. Genet.11, 198.
Thompson, M.E., et al. 1995. Nat. Genet.9, 444.
Futreal, P.A., et al. 1994. Science266, 120.
Miki, Y., et al. 1994. Science266, 66.
Legal Information
Sprzedawane na licencji patentów USA 5,753,441 i 6,162,897.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Fan et al.
Oncogene, 20(35), 4827-4841 (2001-08-25)
The tumor suppressor activity of the BRCA1 gene product is due, in part, to functional interactions with other tumor suppressors, including p53 and the retinoblastoma (RB) protein. RB binding sites on BRCA1 were identified in the C-terminal BRCT domain (Yarden
Xiaolei Pan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(29), E5940-E5949 (2017-07-05)
In the mammalian genome, certain genomic loci/regions pose greater challenges to the DNA replication machinery (i.e., the replisome) than others. Such known genomic loci/regions include centromeres, common fragile sites, subtelomeres, and telomeres. However, the detailed mechanism of how mammalian cells
Simona Graziano et al.
The Journal of biological chemistry, 297(5), 101301-101301 (2021-10-15)
Lamin A/C provides a nuclear scaffold for compartmentalization of genome function that is important for genome integrity. Lamin A/C dysfunction is associated with cancer, aging, and degenerative diseases. The mechanisms whereby lamin A/C regulates genome stability remain poorly understood. We
S Fan et al.
Oncogene, 20(57), 8215-8235 (2002-01-10)
Unregulated expression of wild-type BRCA1 (wtBRCA1) confers an altered phenotype in cultured human prostate cancer cells, characterized by chemosensitivity, susceptibility to apoptosis, decreased DNA repair activity, and alterations of key cell regulatory proteins. We now report that the expression of
Yong Xian Ma et al.
Oncogene, 22(1), 10-27 (2003-01-16)
The heat shock response is an evolutionarily conserved response to heat and other stresses that promotes the maintenance of key metabolic functions and cell survival. We report that exposure of human prostate (DU-145) and breast (MCF-7) cancer cells to heat
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
OP93-100UG04055977209693