Kluczowe dokumenty
WH0000675M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BRCA2 antibody produced in mouse
clone 3D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FACD, Anti-FAD, Anti-FAD1, Anti-FANCB, Anti-FANCD, Anti-FANCD1, Anti-breast cancer 2, early onset
Wybierz wielkość
100 μG
2660,00 zł
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2660,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG3κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRCA2(675)
Opis ogólny
Białko podatności na raka piersi typu 2 (BRCA2), gen związany z naprawą DNA, znajduje się na ludzkim chromosomie 13q13.1. BRCA2 i BRCA1 kolokalizują w ogniskach podjądrowych w komórkach somatycznych i na elementach osiowych rozwijających się kompleksów synaptonemalnych.
Immunogen
BRCA2 (NP_000050, 3319 a.a. ~ 3418 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SPQMTPFKKFNEISLLESNSIADEELALINTQALLSGSTGEKQFISVSESTRTAPTSSEDYLRLKRRCTTSLIKEQESSQASTEECEKNKQDTITTKKYI
Działania biochem./fizjol.
Białko podatności na raka piersi typu 2 (BRCA2), białko związane z naprawą DNA, koduje białko, które promuje homologiczną rekombinację, która jest niezbędna do prawidłowego rozwoju. Mutacje powodują powstawanie nowotworów i śmiertelność komórek. Mutacje równoległe BRCA2 są związane z niedokrwistością Fanconiego (FA). Zmiany BRCA2 mogą być wykorzystywane jako marker prognostyczny dla raka trzustki.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stable interaction between the products of the BRCA1 and BRCA2 tumor suppressor genes in mitotic and meiotic cells
Chen J, et al.
Molecular Cell, 2(3), 317-328 (1998)
The role of BRCA2 mutation status as diagnostic, predictive, and prognosis biomarker for pancreatic cancer
Martinez-Useros J and Garcia-Foncillas J
BioMed Research International, 2016, e2875-e2875 (2016)
Distinct genomic profiles in hereditary breast tumors identified by array-based comparative genomic hybridization
Jonsson G, et al.
Cancer research, 65(17), 7612-7621 (2005)
Acquired cross-linker resistance associated with a novel spliced BRCA2 protein variant for molecular phenotyping of BRCA2 disruption
Meyer S, et al.
Cell Death & Disease, 8(6), e2875-e2875 (2017)
BRCA2 suppresses replication stress-induced mitotic and G1 abnormalities through homologous recombination.
Feng W and Jasin M
Nature Communications, 8(1), 525-525 (2017)