Merck
OP20
Anty-c-Abl (Ab-3) mysie mAb (24-21)
liquid, clone 24-21, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-P150, Anty-Abl
Wybierz wielkość
OP20-100UG
2120,00 zł
OP20-100UNUG
84 020,00 zł
2120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 marca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
24-21, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
Citations:
11
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
24-21, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Immunofluorescence
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample)
Neutralization Studies (not recommended))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
Quality Level
Gene Information
human ... ABL1(25)
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
OP15LCP70MABT203
Gene Information
human ... ABL1(25)
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
rat ... Fn1(25661)
Gene Information
human ... ABI1(10006)
clone
24-21, monoclonal
clone
3B5, monoclonal
clone
FBN11, monoclonal
clone
24-21, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
General description
Anty-c-Abl (Ab-3), mysi monoklonalny, klon 24-21, rozpoznaje ludzki c-Abl o masie ~145 kDa i mysi c-Abl o masie ~150 kDa. Jest zatwierdzony do Western blottingu, immunofluorescencji i immunoprecypitacji.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka p.3U1 (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje białka v-Abl, ~145-150 kDa c-Abl, ~210 kDa Bcr-Abl (CML) i ~190 kDa Bcr-Abl (ALL).
Rozpoznaje ludzki c-Abl ~145 kDa, mysi c-Abl ~150 kDa, v-Abl oraz produkty translokacji Bcr/Abl w ALL (~190 kDa) i CML (~210 kDa). Nie hamuje aktywności kinazy białkowo-tyrozynowej
  • .Symbol genu docelowego przeciwciała: ABL1
  • Synonim celu: ABL, AI325092, bcr/abl, C-ABL, C-ABL 1B, CABL1, E430008G22Rik, JTK7, MGC117749, p145Abl, p150, v-ablEntrez
  • Gene Name: c-abl oncogene 1, receptor tyrosine kinase
  • Hu Entrez ID: 25 (Related Antibodies: PK1006PK1013OP19)</li><li>Mu Entrez ID: 11350</li><li>Rat Entrez ID: 311860</li>.
  • Immunogen
    rekombinowane białko składające się z regionu karboksylowego białka v-abl połączonego z TrpE
    Application
    Immunoblotting (1-5 µg/ml)
    Immunofluorescencja (patrz odniesienia do aplikacji)
    Immunoprecypitacja (1-2 µg/próbkę)
    Badania neutralizacji (niezalecane)
    Packaging
    Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
    Physical form
    W 0,05 M buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny, pH 7,5.
    Analysis Note
    Kontrola pozytywna
    Komórki K562 (ludzkie bcr/abl), HL-60 (normalne abl) i ANN-1 (mysie abl)
    Other Notes
    Nie hamuje aktywności kinazy białkowo-tyrozynowej. Wykrywa ludzki c-Abl (145 kDa), mysi c-Abl (150 kDa), v-Abl i produkty translokacji Bcr/Abl w ALL (~210 kDa) i CML (~190 kDa). Komórki HL-60 i NIH3T3 zawierają normalne, niezmienione białko. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych typach próbek.
    Wiedemann, L.M., et al. 1988. Blood71, 349.
    Stam, K., et al. 1985. N. Engl. J. Med.313, 1429.
    Konopka, J.B., et al. 1984. Cell37, 1035.
    Prywes, R., et al. 1983. Cell34, 569.
    de Klein, A., et al. 1982. Nature300, 765.
    Reynolds, F.H., Jr., et al. 1980. J. Virol.36, 374.
    Reynolds, F.H., Jr., et al. 1978. Proc. Natl. Acad. Sci. USA75, 3974.
    Witte, O.N., et al. 1978. Proc. Natl. Acad. Sci. USA75, 2488.
    Abelson, H.T. i Rabstein, L.S. 1970. Cancer Res.30, 2213.
    Legal Information
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Disclaimer
    Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
    Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
    Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
    Klasa składowania
    10 - Combustible liquids
    wgk
    nwg
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Tamjeed Saleh et al.
    Nature structural & molecular biology, 24(11), 893-901 (2017-09-26)
    The activity of protein kinases is often regulated in an intramolecular fashion by signaling domains, which feature several phosphorylation or protein-docking sites. How kinases integrate such distinct binding and signaling events to regulate their activities is unclear, especially in quantitative
    Shigeru Matsumura et al.
    Nature communications, 7, ncomms11858-ncomms11858 (2016-06-14)
    Despite theoretical and physical studies implying that cell-extracellular matrix adhesion geometry governs the orientation of the cell division axis, the molecular mechanisms that translate interphase adhesion geometry to the mitotic spindle orientation remain elusive. Here, we show that the cellular
    Alexander J M Blakes et al.
    European journal of human genetics : EJHG, 29(4), 593-603 (2020-11-24)
    ABL1 is a proto-oncogene encoding a nonreceptor tyrosine kinase, best known in the somatic BCR-ABL fusion gene associated with chronic myeloid leukaemia. Recently, germline missense variants in ABL1 have been found to cause an autosomal dominant developmental syndrome with congenital
    Cong Fang et al.
    Cancer research, 70(21), 8299-8308 (2010-09-15)
    Oncogenic kinase activity and the resulting aberrant growth and survival signaling are a common driving force of cancer. Accordingly, many successful molecularly targeted anticancer therapeutics are directed at inhibiting kinase activity. To assess kinase activity in minute patient samples, we
    Martin Frejno et al.
    Molecular systems biology, 13(11), 951-951 (2017-11-05)
    Most molecular cancer therapies act on protein targets but data on the proteome status of patients and cellular models for proteome-guided pre-clinical drug sensitivity studies are only beginning to emerge. Here, we profiled the proteomes of 65 colorectal cancer (CRC)