NY6H02500
Nylon Membrane Filter, 160.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Nylon Net Filter
Wybierz wielkość
570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
Nylon membrane
plain filter
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
100 °C max. temp.
Średnica
25 mm
śr. filtra
25 mm
grubość
100 μm
wielkość porów
160.0 μm pore size
52 % porosity
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Our 5 µm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
•Wide range of pore sizes available
•Resistant to aggressive solvents
Applications:
Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
Zastosowanie
- Collection of algae and cells
- Particle analysis
- Large particulate filtration
- Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
- Background filter for particle imaging systems
- Prefiltration of solvents
Paint monitoring
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13