NY1H09000
Nylon Membrane Filter, 100.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Hydrofilowy filtr membranowy z siatki nylonowej
Wybierz wielkość
1310,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1310,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
Nylon membrane
plain filter
white filter
opis
100.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Średnica
90 mm
śr. filtra
90 mm
grubość
80 μm
wielkość porów
100.0 μm pore size
44 % porosity
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
- Collection of algae and cells
- Particle analysis
- Large particulate filtration
- Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
- Background filter for particle imaging systems
- Prefiltration of solvents
Paint monitoring
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13