Dokumenty
NX0412
Supelco
Nitric Acid
Synonim(y):
Nitric acid solution, Hydrogen Nitrate, Azotic Acid,Aqua Fortis, Aquafortis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
ciśnienie pary
9.4 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
stężenie
64.8-65.2% HNO3
zanieczyszczenia
≤0.005 ppm Arsenic (As)
≤0.08 ppm Chloride (Cl)
≤0.08 ppm Sulfate (SO4)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.2 ppm Iron (Fe)
≤0.2 ppm Phosphate (PO4)
≤1 ppm Fluorine (F)
≤5 ppm Nonvolatile matter
pH
<1 (20 °C in H2O)
tw
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Arsenic (As): 0.005ppm max
Assay: 64.8-65.2% by wt.
Chloride (Cl): 0.08ppm max
Fluorine (F): 1ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.2ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Nonvolatile matter: 5ppm max
Phosphate (PO4): 0.2ppm max
Sulfate (SO4): 0.08ppm max
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1