Przejdź do
MAK510
Zestaw do oznaczania chlorków
sufficient for 250 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do ilościowego oznaczania chlorków
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
pulmonary disorders; endocrinological disorders; cardiovascular diseases; genitourinary disorders
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Chlorek jest głównym anionem pozakomórkowym w płynach ustrojowych człowieka. Chlorek odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowej dystrybucji wody, ciśnienia osmotycznego i równowagi elektrolitowej. Niskie stężenie chlorków może występować przy długotrwałych wymiotach, rozległych oparzeniach, kwasicy metabolicznej, kryzysie Addisona i chorobach nerek. Podwyższone stężenia chlorków są związane z odwodnieniem, zastoinową niewydolnością serca, hiperwentylacją i niedrożnością dróg moczowych. Oznaczanie chlorków w pocie jest przydatne w diagnozowaniu mukowiscydozy.
Application
Zestaw nadaje się do oznaczania chlorków w surowicy, osoczu, moczu, ślinie, pocie, wodzie, glebie, żywności i napojach, a także do badania wpływu leków na metabolizm chlorków.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania chlorków jest przeznaczony do bezpośredniego pomiaru chlorków w próbkach biologicznych bez konieczności ich wstępnej obróbki. Ulepszona metoda Fried wykorzystuje 2,4,6-tripirydylo-s-triazynę rtęciową, która tworzy barwny kompleks specyficznie z chlorkiem. Intensywność koloru, mierzona przy 610 nm, jest wprost proporcjonalna do stężenia chlorku w próbce. Zoptymalizowany skład znacznie zmniejsza zakłócenia powodowane przez substancje znajdujące się w surowych próbkach.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania od 0,7 mg/dL (0,2 mM) do 35 mg/dL (10 mM)
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
  • Zoptymalizowana formuła znacznie poprawiła stabilność odczynnika i sygnału.
  • Niski poziom zakłóceń w próbkach biologicznych, nie wymaga obróbki wstępnej. Testy mogą być wykonywane bezpośrednio na surowych próbkach biologicznych w obecności lipidów, białek i minerałów, takich jak magnez, żelazo i cynk.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do oznaczania chlorków
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)