Kluczowe dokumenty
MXQTV0KT1-M
Millipore
Milliflex® Zestaw uniwersalny Quantum
Includes Milliflex® HAWG funnels, 100 mL, pore size 0.45 μm, white gridded membrane
Synonim(y):
System szybkiego wykrywania oparty na fluorescencji
Wybierz wielkość
48 TESTS
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 TESTS
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NA.85
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
producent / nazwa handlowa
Milliflex®
pojemność lejka
100 mL
wielkość porów
0.45 μm pore size
Opis ogólny
Milliflex® Quantum Universal Kit to oparta na fluorescencji technologia ilościowego i szybkiego wykrywania mikroorganizmów w próbkach, które można filtrować. Uniwersalne enzymatyczne barwienie fluorescencyjne jest nieniszczące, umożliwiając identyfikację zanieczyszczenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku. Dlatego system Milliflex® Quantum jest szybką i niezawodną alternatywą do wykrywania mikroorganizmów. Zestaw zawiera odczynnik fluorescencyjny i lejki Milliflex® HAWG 100 mL (membrana 0,45 μm, biała kratka).
Zastosowanie
Uniwersalny zestaw Milliflex® Quantum jest używany do szybkiego badania obciążenia biologicznego w próbkach filtrowalnych, w tym w próbkach procesowych i próbkach produktu końcowego w przemyśle farmaceutycznym. Produkt jest również stosowany w przemysłowej kontroli jakości i monitorowaniu wody.
Informacje prawne
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C